Drukuj
Perfluoroheptanenitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC10009-1G PC10009-5G
APOSPC10009-1GEA 679 PLN
APOSPC10009-1G APOSPC10009-5G
Perfluoroheptanenitrile
Perfluoroheptanenitrile
Formuła: C₇F₁₃N
Temp. Wrzenia: 82…83 °C
Gęstość: 1,6274 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424480
Numer CAS: 62038-08-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III