Drukuj
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Decafluoro(3-methylbutan-2-one), 1,1,1,3,4,4,4-Heptafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-2-one
PC0985-25G PC0985-5G
APOSPC0985-25GEA 3130 PLN
APOSPC0985-25G APOSPC0985-5G
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Perfluoro(3-methylbutan-2-one)
Formuła: C₅F₁₀O
Temp. Wrzenia: 24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784237
Numer CAS: 756-12-7