Drukuj
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-1,1,1-trifluorobutane, 1-(Trifluoromethyl)propan-1-ol
PC0984-1G PC0984-5G
APOSPC0984-1GEA 986 PLN
APOSPC0984-1G APOSPC0984-5G
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol
Formuła: C₄H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 90,8…91.8 °C (752 mm Hg)
Gęstość: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00462509
Numer CAS: 431-36-7
Jednostka: 1987
ADR: 3,III