Drukuj
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0970-1G PC0970-5G
APOSPC0970-1GEA 656 PLN
APOSPC0970-1G APOSPC0970-5G
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene
Formuła: C₅H₂F₆
Temp. Wrzenia: 70…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03792790
Numer CAS: 1005-73-8