Drukuj
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Fluoroanilino)benzoic acid, N-(2-Fluorophenyl)anthranilic acid
PC0937-1G PC0937-5G
APOSPC0937-1GEA 421 PLN
APOSPC0937-1G APOSPC0937-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
Formuła: C₁₃H₁₀FNO₂
Temp. topnienia: 186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00662257
Numer CAS: 54-58-0