Drukuj
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0920-25G PC0920-5G PC0920-1G
APOSPC0920-25GEA 2480 PLN
APOSPC0920-25G APOSPC0920-5G APOSPC0920-1G
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₄Cl₃F₃
Temp. Wrzenia: 88…89 °C (8 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368668
Numer CAS: 13947-95-0