Drukuj
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 621 PLN
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₁₁H₈F₃N₃
Temp. topnienia: 131…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00160461
Numer CAS: 26974-09-4