Drukuj
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)-1,3,5-triazatriphosphine, Hexakis(1H,1H,3H-perfluoropropoxy)phosphazene, Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
PC0874-1G PC0874-250MG
APOSPC0874-1GEA 3630 PLN
APOSPC0874-1G APOSPC0874-250MG
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Formuła: C₁₈H₁₈F₂₄N₃O₆P₃
Temp. Wrzenia: 174…176 °C (2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798140
Numer CAS: 58943-98-9