Drukuj
3-Fluoro-2-iodoanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-6-methoxyiodobenzene, 3-Fluoro-2-iodophenyl methyl ether, 1-Fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC0873-1G PC0873-25G PC0873-5G
APOSPC0873-1GEA 203 PLN
APOSPC0873-1G APOSPC0873-25G APOSPC0873-5G
3-Fluoro-2-iodoanisole
3-Fluoro-2-iodoanisole
Formuła: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Temp. Wrzenia: 240 °C (746 mm Hg)
Gęstość: 1.859 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788539
Numer CAS: 7079-54-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III