Drukuj
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-chlor-6-fluorotoluene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-methylbenzene
PC0864-1G PC0864-5G PC0864-10G
APOSPC0864-1GEA 110 PLN
APOSPC0864-1G APOSPC0864-5G APOSPC0864-10G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…103 °C (22 mm Hg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236592
Numer CAS: 93765-83-4