Drukuj
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0833-1G PC0833-5G PC0833-25G
APOSPC0833-1GEA 394 PLN
APOSPC0833-1G APOSPC0833-5G APOSPC0833-25G
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether
Formuła: C₃HBrF₆O
Temp. Wrzenia: 37…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368667
Numer CAS: 2356-55-0