Drukuj
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0766-1G PC0766-5G
APOSPC0766-1GEA 110 PLN
APOSPC0766-1G APOSPC0766-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Formuła: C₈H₁₃BrF₄
Temp. Wrzenia: 67…69 °C (20 mm Hg)
Gęstość: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153714
Numer CAS: 231630-92-5