Drukuj
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: ,2,2,2-Tetrafluoro-1-methoxyethane, 1,1,1,2-Tetrafluoro-3-oxabutane
PC0764-25G PC0764-5G
APOSPC0764-25GEA 6210 PLN
APOSPC0764-25G APOSPC0764-5G
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
Formuła: C₃H₄F₄O
Temp. Wrzenia: 38…39 °C (768 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07366529
Numer CAS: 50285-05-7
Jednostka: 3271
ADR: 3,III