Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0707-5G PC0707-10G
APOSPC0707-5GEA 435 PLN
APOSPC0707-5G APOSPC0707-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formuła: C₁₀H₅ClF₆O
Temp. Wrzenia: 103 °C (10 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788501
Numer CAS: 174083-39-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,III