Drukuj
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0655-1G PC0655-100MG
APOSPC0655-1GEA 508 PLN
APOSPC0655-1G APOSPC0655-100MG
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine
Formuła: C₅H₁₀F₂N₂
MW: 136.143 g/mol
Temp. Wrzenia: 47 °C (37 mm Hg)
Temp. topnienia: –8.7 °C
Gęstość: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03788478
Numer CAS: 220405-40-3
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II