Drukuj
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0622-1G PC0622-250MG PC0622-100MG
APOSPC0622-1GEA 9690 PLN
APOSPC0622-1G APOSPC0622-250MG APOSPC0622-100MG
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formuła: C₄H₅F₃O₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03093018
Numer CAS: 128899-79-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III