Drukuj
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2R)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
PC0618-1G PC0618-250MG
APOSPC0618-1GEA 3150 PLN
APOSPC0618-1G APOSPC0618-250MG
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid
Formuła: C₃H₃F₃O₃
MW: 144.049 g/mol
Temp. topnienia: 66…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093016
Numer CAS: 121250-04-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III