Drukuj
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0611-100MG PC0611-250MG
APOSPC0611-100MGEA 168 PLN
APOSPC0611-100MG APOSPC0611-250MG
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Formuła: C₈H₁₀FN
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092993
Numer CAS: 185545-90-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,III