Drukuj
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0601-1G PC0601-250MG
APOSPC0601-1GEA 1060 PLN
APOSPC0601-1G APOSPC0601-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formuła: C₉H₁₀F₃N
Temp. Wrzenia: 76 °C (20 mm Hg)
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093009
Numer CAS: 84499-73-0