Drukuj
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0588-1G PC0588-250MG
APOSPC0588-1GEA 6560 PLN
APOSPC0588-1G APOSPC0588-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formuła: C₉H₉F₃O
Temp. Wrzenia: 100…102 °C
Gęstość: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02684188
Numer CAS: 127852-24-8