Drukuj
1H-Nonafluorobutane 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0548-10G PC0548-25G
APOSPC0548-10GEA 1890 PLN
APOSPC0548-10G APOSPC0548-25G
1H-Nonafluorobutane 99%
1H-Nonafluorobutane
Formuła: C₄HF₉
Temp. Wrzenia: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272355
Numer CAS: 375-17-7
Jednostka: 3163
ADR: 2.2,