Drukuj
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0484-1G PC0484-250MG PC0484-100MG
APOSPC0484-1GEA 3190 PLN
APOSPC0484-1G APOSPC0484-250MG APOSPC0484-100MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃
MW: 253.059 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631611
Numer CAS: 261952-18-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III