Drukuj
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0473-25G PC0473-5G
APOSPC0473-25GEA 2750 PLN
APOSPC0473-25G APOSPC0473-5G
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane
Formuła: C₈ClF₁₆I
Temp. Wrzenia: 74…78 °C (4 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320707
Numer CAS: 16486-98-9