Drukuj
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Chlorocarbonyl)-2-methylbenzotrifluoride
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 1660 PLN
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.592 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631602
Numer CAS: 261952-11-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II