Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC0453-1G PC0453-5G
APOSPC0453-1GEA 348 PLN
APOSPC0453-1G APOSPC0453-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.926 g/mol
Temp. topnienia: 133…135 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038223
Numer CAS: 196083-18-8