Drukuj
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0233-1G PC0233-250MG
APOSPC0233-1GEA 2980 PLN
APOSPC0233-1G APOSPC0233-250MG
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene
Formuła: C₃₀H₁₈F₄₈N₃O₆P₃
Temp. Wrzenia: 203…207 °C (0,25 mm Hg)
Temp. topnienia: 14…16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798142
Numer CAS: 16059-16-8