Drukuj
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0216-1G PC0216-5G PC0216-250MG PC0216-500MG
APOSPC0216-1GEA 952 PLN
APOSPC0216-1G APOSPC0216-5G APOSPC0216-250MG APOSPC0216-500MG
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₁₀H₁₀F₃NO
MW: 217.188 g/mol
Temp. Wrzenia: 223 °C
Gęstość: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274320
Numer CAS: 90238-10-1