Drukuj
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methyl-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoyl fluoride, 2,2-Bis(trifluoromethyl)propionyl fluoride
PC0203-1G PC0203-25G PC0203-5G
APOSPC0203-1GEA 807 PLN
APOSPC0203-1G APOSPC0203-25G APOSPC0203-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Formuła: C₅H₃F₇O
MW: 212.066 g/mol
Temp. Wrzenia: 47…49 °C
Gęstość: 1.473 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236084
Numer CAS: 1735-87-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III