Drukuj
1,1,1-Trifluorohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC01657-1G PC01657-5G
APOSPC01657-1GEA 576 PLN
APOSPC01657-1G APOSPC01657-5G
1,1,1-Trifluorohexane 97%
1,1,1-Trifluorohexane
Formuła: C₆H₁₁F₃
MW: 140.147 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16606064
Numer CAS: 17337-12-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 II