Drukuj
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-(Chloromethyl)-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01644-1G PC01644-5G
APOSPC01644-1GEA 598 PLN
APOSPC01644-1G APOSPC01644-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formuła: C₉H₈ClF₃O₂S
MW: 272.672 g/mol
Temp. topnienia: 91…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11046211
Numer CAS: 1086389-83-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II