Drukuj
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Perfluoroisopropoxy)-1,1,2,2-tetrafluoro-4-iodobutane, 7-Iodo-1,1,1,2,4,4,5,5-octafluoro-2-(trifluoromethyl)-3-oxaheptane, 1-[(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)oxy]-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
PC01640-1G PC01640-250MG PC01640-5G
APOSPC01640-1GEA 940 PLN
APOSPC01640-1G APOSPC01640-250MG APOSPC01640-5G
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether
Formuła: C₇H₄F₁₁IO
Temp. Wrzenia: 85…87 °C (100 mm Hg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD23381072
Numer CAS: 25080-20-0