Drukuj
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-6-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-3-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(2-Amino-3-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC01504-1G PC01504-250MG
APOSPC01504-1GEA 5510 PLN
APOSPC01504-1G APOSPC01504-250MG
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
2'-Amino-2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅F₄NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25976372
Numer CAS: 1448858-55-6