Drukuj
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC01490-1G PC01490-5G PC01490-250MG
APOSPC01490-1GEA 2960 PLN
APOSPC01490-1G APOSPC01490-5G APOSPC01490-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formuła: C₈H₆BrF₄NO
MW: 288.037 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28155018
Numer CAS: 1602345-75-4