Drukuj
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC01488-100G PC01488-25G PC01488-5G
APOSPC01488-100GEA 743 PLN
APOSPC01488-100G APOSPC01488-25G APOSPC01488-5G
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formuła: C₆H₄Cl₂FN
Temp. topnienia: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835492
Numer CAS: 2729-34-2