Drukuj
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC01485-1G PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA 406 PLN
APOSPC01485-1G APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.929 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185413
Numer CAS: 372120-77-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III