Drukuj
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Difluoro-1,3-dihydroxypropane
PC01484-1G PC01484-5G PC01484-250MG
APOSPC01484-1GEA 464 PLN
APOSPC01484-1G APOSPC01484-5G APOSPC01484-250MG
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
Formuła: C₃H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 51…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16619633
Numer CAS: 428-63-7