Drukuj
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9941-1G OR9941-5G OR9941-500MG
APOSOR9941-1GEA 145 PLN
APOSOR9941-1G APOSOR9941-5G APOSOR9941-500MG
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179395
Numer CAS: 54197-64-7