Drukuj
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-[3-(1,4-Diazepan-1-yl)prop-1-yl]morpholine, 1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]-1,4-diazepane
OR9921-1G OR9921-2G OR9921-5G
APOSOR9921-1GEA 702 PLN
APOSOR9921-1G APOSOR9921-2G APOSOR9921-5G
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine 97%
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine
Formuła: C₁₂H₂₅N₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094710
Numer CAS: 827614-50-6