Drukuj
L-(+)-Cystathionine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9895T-10MG OR9895T-50MG
APOSOR9895T-10MGEA 1100 PLN
APOSOR9895T-10MG APOSOR9895T-50MG
L-(+)-Cystathionine
L-(+)-Cystathionine
Intermediate in trans-sulfuration whereby the sulfur of methionine is transferred via homocysteine to cysteine. Collection Czechoslov.
Formuła: C₇H₁₄N₂O₄S
Temp. topnienia: 312 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00036685
Numer CAS: 56-88-2