Drukuj
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Morpholin-4-yl)pyridine-4-carboxaldehyde, 4-(4-Formylpyridin-2-yl)morpholine
OR9796-1G OR9796-250MG
APOSOR9796-1GEA 1500 PLN
APOSOR9796-1G APOSOR9796-250MG
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 62…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08060524
Numer CAS: 864068-87-1