Drukuj
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9768-25G OR9768-5G OR9768-100G
APOSOR9768-25GEA 1670 PLN
APOSOR9768-25G APOSOR9768-5G APOSOR9768-100G
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂Cl₅N
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788280
Numer CAS: 22652-14-8