Drukuj
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Chlorosulphonyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
OR9759-1G OR9759-250MG
APOSOR9759-1GEA 801 PLN
APOSOR9759-1G APOSOR9759-250MG
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formuła: C₁₅H₁₀ClNO₂S₂
MW: 335.828 g/mol
Temp. topnienia: 172.5…173.5 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08271911
Numer CAS: 868755-57-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III