Drukuj
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Morpholin-4-yl)phenyl isothiocyanate
OR9741-1G OR9741-250MG
APOSOR9741-1GEA 1400 PLN
APOSOR9741-1G APOSOR9741-250MG
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine
Formuła: C₁₁H₁₂N₂OS
Temp. Wrzenia: 48…50 °C (3 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00047409
Numer CAS: 51317-66-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III