Drukuj
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
OR9717-1G OR9717-250MG
APOSOR9717-1GEA 946 PLN
APOSOR9717-1G APOSOR9717-250MG
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected
Formuła: C₁₆H₂₄N₂O₄S
MW: 340.438 g/mol
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659069
Numer CAS: 365413-31-6