Drukuj
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (4-Iodophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-25GEA 807 PLN
APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₆H₇IN₂·ClH
MW: 270.499 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060724
Numer CAS: 62830-55-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III