Drukuj
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR965647-1G OR965647-250MG
APOSOR965647-1GEA 3160 PLN
APOSOR965647-1G APOSOR965647-250MG
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168.193 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07685912
Numer CAS: 56699-23-1