Drukuj
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-(chlorosulphonyl)acetate
OR965629-25G OR965629-5G
APOSOR965629-25GEA 2290 PLN
APOSOR965629-25G APOSOR965629-5G
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester 97%
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester
Formuła: C₄H₇ClO₄S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08458866
Numer CAS: 55896-93-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III