Drukuj
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR965625-1G OR965625-250MG
APOSOR965625-1GEA 2120 PLN
APOSOR965625-1G APOSOR965625-250MG
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione
Formuła: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156.182 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03951035
Numer CAS: 5455-34-5