Drukuj
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Chroman-3-ylmethanamine hydrochloride
OR965546-1G OR965546-250MG
APOSOR965546-1GEA 2000 PLN
APOSOR965546-1G APOSOR965546-250MG
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199.677 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07330841
Numer CAS: 113771-75-8