Drukuj
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR965513-1G OR965513-5G
APOSOR965513-1GEA 952 PLN
APOSOR965513-1G APOSOR965513-5G
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01168918
Numer CAS: 15789-03-4